Få mere at vide
Ammoniumjodid, ACS-reagens
Artikelnummer. 15284664 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15284664 50 g Glasflaske 50g
15294664 250 g Glasflaske 250g
15264664 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15284664 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 193210500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    401.00 DKK
    376.13 DKK / 50g
    Spare 24.87 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC navn azanium; jodid
SMIL [NH4+].[I-]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonium iodide
Smeltepunkt 551,0 °C
Mængde 50 g
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0,05% max
Specifik vægtfylde 2.51
Tæthed 2.5100g/mL
Lineær formel NH4I
Merck Index 15,526
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1770 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 2500g/L (100 °C), 270g/L alkohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Formel vægt 144.94
Grad ACS-reagens
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium iodide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.