Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Iodide |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | NH4I |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 144.94g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | ACS Reagent |
| Rester efter tænding | ≤0.05% |
| Damptryk | 1mmHg (210.9°C) |