Få mere at vide
Ammonium Iodide, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11402782 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11402782 100 g
11412782 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402782 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215249680
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC navn ammonium iodide
SMIL [NH4+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Iodide
Mængde 100 g
Formel vægt 144.9
Grad ACS-reagens