Få mere at vide
Ammoniumjodid, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11331788
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331788 100 g 100g
11321788 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331788 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011668.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Passende fremstillet ammoniumiodid bruges i medicinalindustrien. Det bruges i fotografiske kemikalier, nogle medikamenter og flere kemiske industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC navn azanium; jodid
SMIL [NH4+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iodide
Smeltepunkt 551° (sublimation)
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.7031
Følsomhed Luft- og lysfølsom; Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,0% min
Tæthed 2.514
Merck Index 14,529
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, ethanol, methanol, acetone, ammoniak og glycerol; Let opløselig i æter.
Formel vægt 144.94
Procent renhed ≤99.0%
Grad ACS