Få mere at vide
Ammonium iodide, 99%, extra pure
Artikelnummer. 12625147 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12625147 500 g 500g
12615147 100 g 100g
12682946 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12625147 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448075000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ammonium iodide, 99%, H4IN, CAS Number-12027-06-4, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide, hsdb 476, ammoniumiodid, ammonium iodide nh4 i, nh4i, oz8f027ldh, ammonium jodatum, azanium iodide, ammonium-iodid, 500g, 98.5% min. (Argentometry), CHEBI:63040, 2.5100g/mL, 234-717-7, 144.94, Extra Pure | CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC navn azanium; jodid
SMIL [NH4+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iodide
Smeltepunkt 551.0°C
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Lineær formel NH4I
Merck Index 15,526
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Formel vægt 144.94
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0.05% max
Specifik vægtfylde 2.51
Tæthed 2.5100g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.