Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium iodide |
| Smeltepunkt | 551,0 °C |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Rester efter tænding | 0,05% max |
| Specifik vægtfylde | 2.51 |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Argentometri) |
| Tæthed | 2.5100g/mL |
| Lineær formel | NH4I |
| Merck Index | 15,526 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium iodide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.