Få mere at vide
Ammoniumiodid, 99+%, til analyse
Artikelnummer. 10770711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10770711 100 g Glasflaske 100g
10062730 500 g Glasflaske 500g
10216933 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10770711 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206461000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00 DKK
    597.02 DKK / 100g
    Spare 17.98 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC navn azanium; jodid
SMIL [NH4+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iodide
Smeltepunkt 551,0 °C
Navn note P.A.
Farve Hvid til gul
pH 4,5 til 6,5 (5% sol ved 20 °C)
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99% min. (Argentometri)
Lineær formel NH4I
Merck Index 15, 526
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1770 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: 2500g/L (100 °C), 270g/L alkohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Formel vægt 144.94
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.51
Tæthed 2.5100g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.