Få mere at vide
Ammoniumjodid, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11343778
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343778 100 g 100g
11323778 5 g 5g
11333778 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11343778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040255.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Lysfølsom og hygroskopisk | CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Det bruges i fotografiske kemikalier og nogle medikamenter. Ammoniumiodid og hydrogenperoxid spiller en væsentlig rolle for den miljøvenlige oxyjodering af aromatiske forbindelser. Ammoniumiodid og DMF er også nyttigt til den kobbermedierede selektive cyaneringsreaktion af indoler og 2-phenylpyridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC navn azanium; jodid
SMIL [NH4+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Iodide
Smeltepunkt 551° (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Granulat
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99,995% (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 144.94
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.7031
Følsomhed Luft- og lysfølsom; Hygroskopisk
Udseende Hvide granuler
Damptryk 1,3 hPa (1 mm Hg)
Tæthed 2,514 g/cm3