Få mere at vide
Ammoniumjodid, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11323778
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323778 5 g 5g
11333778 25 g 25g
11343778 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040255.06
 Begrænset vare
På lager
Lysfølsom og hygroskopisk | CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Det bruges i fotografiske kemikalier og nogle medikamenter. Ammoniumiodid og hydrogenperoxid spiller en væsentlig rolle for den miljøvenlige oxyjodering af aromatiske forbindelser. Ammoniumiodid og DMF er også nyttigt til den kobbermedierede selektive cyaneringsreaktion af indoler og 2-phenylpyridiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC navn azanium; jodid
SMIL [NH4+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iodide
Smeltepunkt 551 °C (sublimering)
Navn note (metalfundament)
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.7031
Følsomhed Luft- og lysfølsom; Hygroskopisk
Tæthed 2.514
Lineær formel NH4I
Merck Index 14,529
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 144.94
Procent renhed 99.995%