Få mere at vide
Ammoniumjodid, 98+%
Artikelnummer. 11474134
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474134 2500 g 2500g
11454134 100 g 100g
11464134 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12498.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Ammoniumiodid er et laboratoriereagens og bruges som fotografiske kemikalier. Det har en bred vifte af applikationer i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumiodid er et laboratoriereagens og bruges som fotografiske kemikalier. Det har en bred vifte af applikationer i den kemiske industri.
Opløselighed Opløseligt i vand (1770 mg
/ml ved 25 C), methanol (400 °mg/ml), glycerol (667 mg/ml), alkohol (270 mg/ml) og ethanol.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Afleveres under tør beskyttelsesgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC navn azanium; jodid
SMIL [NH4+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iodide
Smeltepunkt 551 °C (sublimering)
Mængde 2500 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.7031
Følsomhed Luft- og lysfølsom; Hygroskopisk
Tæthed 2.514
Merck Index 14,529
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (1770 mg/ml ved 25 °C), methanol (400 mg/ml), glycerol (667 mg/ml), alkohol (270 mg/ml) og ethanol.
Formel vægt 144.94
Procent renhed ≥98%