Få mere at vide
Ammoniumjodid, 98+%
Artikelnummer. 11454134
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454134 100 g 100g
11464134 500 g 500g
11474134 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12498.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144,94 g/mol
Ammoniumiodid er et laboratoriereagens og bruges som fotografiske kemikalier. Det har en bred vifte af applikationer i den kemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumiodid er et laboratoriereagens og bruges som fotografiske kemikalier. Det har en bred vifte af applikationer i den kemiske industri.
Opløselighed Opløseligt i vand (1770 mg
/ml ved 25 C), methanol (400 °mg/ml), glycerol (667 mg/ml), alkohol (270 mg/ml) og ethanol.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Afleveres under tør beskyttelsesgas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12027-06-4
Molekylær formel H4IN
Molekylvægt (g/mol) 144.94
MDL nummer MFCD00011424
InChI nøgle UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC navn azanium; jodid
SMIL [NH4+].[I-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iodide
Smeltepunkt 551°C (sublimation)
Mængde 100 g
Merck Index 14,529
Opløselighedsinformation Soluble in water (1770mg/ml at 25°C),methanol (400mg/ml),glycerol (667mg/ml),alcohol (270mg/ml),and ethanol.
Formel vægt 144.94
Procent renhed ≥98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.7031
Følsomhed Air and light sensitive; Hygroscopic
Tæthed 2.514
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iodide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium iodide