Få mere at vide
Ammonium iodate, for analysis, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10330184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10330184 50 g Plastic bottle 50g
1 options
Artikelnummer. 10330184 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390550500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-09-8
Molekylvægt (g/mol) 192.94
MDL nummer MFCD00049684
InChI nøgle ZRDJERPXCFOFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodate, azanium iodate, iodic acid hio3 , ammonium salt, acmc-1bqbr, ammonium iodate 50g, iodic acid hio3 , ammonium salt 1:1
PubChem CID 166805
IUPAC navn azanium;iodate
SMIL [NH4+].[O-]I(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iodate
Farve White
Fysisk form Powder
Mængde 50 g
Molekylær formel H4INO3
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2g/L (15°C)
Formel vægt 192.94
Procent renhed ≥99.0%
Grad Analytical
Emballage Plastic bottle
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iodate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.