Få mere at vide
Ammonium iodate, 99%
Artikelnummer. 11372478
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372478 50 g 50g
11362478 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014531.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13446-09-8 | H4INO3 | 192.94 g/mol
Ammoniumiodat bruges som et oxidationsreagens. Ammoniumiodat-18O3 er den mærkede analog af ammoniumiodat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13446-09-8
Molekylær formel H4INO3
Molekylvægt (g/mol) 192.94
MDL nummer MFCD00049684
InChI nøgle ZRDJERPXCFOFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodate, azanium iodate, iodic acid hio3 , ammonium salt, acmc-1bqbr, ammonium iodate 50g, iodic acid hio3 , ammonium salt 1:1
PubChem CID 166805
IUPAC navn azanium;iodat
SMIL [NH4+].[O-]I(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium iodate
Smeltepunkt 150°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
Lineær formel NH4IO3
FN nummer UN1479
Opløselighedsinformation Soluble in water 20.6g/L @ 20°C
Formel vægt 192.94
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.309 g/mL