Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, miljøkvalitet, 20-22 % NH{3}, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416265
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15416265
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038741.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide
CAS 1336-21-6
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Molekylær formel H5NO
Lineær formel NH4OH
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer UN2672
Merck Index 14,494
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.O
IUPAC navn azanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formel vægt 35.05
Grad Miljø
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20 to 22% NH3
Lugt Ammonia-like
Tæthed 0.92 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, Environmental Grade, 20-22% NH3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.