Få mere at vide
Ammonium hydroxide, Acculute Standard Volumetric Solution, Final Concentration 0.1N
Artikelnummer. 11379299
Mængde:
1 Unit
6 Units
Pakningsstørrelse:
1 enhed
6 enheder
Artikelnummer. 11379299
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088576.LS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC navn azanium;hydroxid
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide
Lugt Ammonia-like
Analyseprocentområde 0.1N
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Mængde 6 Units
Formel vægt 35.05