Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, 20%, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10636811 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
490ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10636811 500 mL 490ml
1 options
Artikelnummer. 10636811 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 4807.0490
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Kemisk navn eller materiale Ammonium Hydroxide
Smeltepunkt 0 °C
CAS 1336-21-6
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Molekylær formel H5NO
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer 2672
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Opløselighedsinformation Fully miscible in water
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.O
IUPAC navn azanium;hydroxid
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formel vægt 1336-21-6
Procent renhed 20%
Lugt Like ammoniac
Tæthed 1g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium Hydroxide 20%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium hydroxide