Få mere at vide
Ammonium hydroxide, 28% NH3
Artikelnummer. 11347946
Mængde:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 11347946
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13168.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Ammoniumhydroxid anvendes i vid udstrækning som hævemiddel eller surhedsregulerende middel i fødevareproduktion. Det tjener som en forløber for nogle alkylaminer og bruges også i tobaksindustrien til smagsforstærkning og som et proceshjælpemiddel. Under møbelfremstilling kombineres det med garvesyre og bruges til at mørkere eller plette træ ved at gøre det til jernsalte. I kemiske laboratorier blev det brugt til kvalitativ uorganisk analyse, som kompleksmiddel og som base. Det bruges til at rense guld-, sølv- og platinsmykker. Det er en aktiv komponent i Tollens' reagens (bestående af en opløsning af sølvnitrat og ammoniak) og bruges til at bestemme tilstedeværelsen af aldehyd- eller alfa-hydroxyketonfunktionelle grupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ammoniumhydroxid anvendes i vid udstrækning som hævemiddel eller surhedsregulerende middel i fødevareproduktion. Det tjener som en forløber for nogle alkylaminer og bruges også i tobaksindustrien til smagsforstærkning og som et proceshjælpemiddel. Under møbelfremstilling kombineres det med garvesyre og bruges til at mørkere eller plette træ ved at gøre det til jernsalte. I kemiske laboratorier blev det brugt til kvalitativ uorganisk analyse, som kompleksmiddel og som base. Det bruges til at rense guld-, sølv- og platinsmykker. Det er en aktiv bestanddel af Tollens′ reagens (bestående af en opløsning af sølvnitrat og ammoniak) og bruges til at bestemme tilstedeværelsen af aldehyd- eller alfa-hydroxyketonfunktionelle grupper.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Noter
Inkompatibel med kobber, jern og zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC navn azanium;hydroxid
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide
pH 12
Mængde 1000 mL
Assay Procent Noter 28 % NH 3
Lineær formel NH4OH
FN nummer UN2672
Merck Index 14,494
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 35.05
Lugt Ammonia-like
Tæthed 0.9
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 28% NH3
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.