Få mere at vide
Ammonium hydroxide, 28% NH3
Beskrivelse
Ammoniumhydroxid anvendes i vid udstrækning som hævemiddel eller surhedsregulerende middel i fødevareproduktion. Det tjener som en forløber for nogle alkylaminer og bruges også i tobaksindustrien til smagsforstærkning og som et proceshjælpemiddel. Under møbelfremstilling kombineres det med garvesyre og bruges til at mørkere eller plette træ ved at gøre det til jernsalte. I kemiske laboratorier blev det brugt til kvalitativ uorganisk analyse, som kompleksmiddel og som base. Det bruges til at rense guld-, sølv- og platinsmykker. Det er en aktiv komponent i Tollens' reagens (bestående af en opløsning af sølvnitrat og ammoniak) og bruges til at bestemme tilstedeværelsen af aldehyd- eller alfa-hydroxyketonfunktionelle grupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumhydroxid anvendes i vid udstrækning som hævemiddel eller surhedsregulerende middel i fødevareproduktion. Det tjener som en forløber for nogle alkylaminer og bruges også i tobaksindustrien til smagsforstærkning og som et proceshjælpemiddel. Under møbelfremstilling kombineres det med garvesyre og bruges til at mørkere eller plette træ ved at gøre det til jernsalte. I kemiske laboratorier blev det brugt til kvalitativ uorganisk analyse, som kompleksmiddel og som base. Det bruges til at rense guld-, sølv- og platinsmykker. Det er en aktiv bestanddel af Tollens′ reagens (bestående af en opløsning af sølvnitrat og ammoniak) og bruges til at bestemme tilstedeværelsen af aldehyd- eller alfa-hydroxyketonfunktionelle grupper.
Opløselighed
Blandbar med vand.
Noter
Inkompatibel med kobber, jern og zink.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hydroxide |
| pH | 12 |
| Mængde | 500 mL |
| Assay Procent Noter | 28 % NH 3 |
| Lineær formel | NH4OH |
| FN nummer | UN2672 |
| Merck Index | 14,494 |
| Opløselighedsinformation | Miscible with water. |
| Formel vægt | 35.05 |
| Lugt | Ammonia-like |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium hydroxide, 28% NH3
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308-VED eksponering eller mistanke om eksponering:.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.