Få mere at vide
Ammonium hydroxide, 0.1N Standardized Solution
Artikelnummer. 11333677
Mængde:
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
Artikelnummer. 11333677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035576.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC navn azanium;hydroxid
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide
Navn note Standardized Solution
Koncentration 0.1N
Formel vægt 35.05
Mængde 4 L
Fysisk form Væske