Få mere at vide
Ammoniumhydrogensulfat, ekstra rent, spejlreflekskamera, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10458780 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10458780 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10458780 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/5400/53
Tekniske data
Kogepunkt 350°C
Smeltepunkt 147°C
CAS 7803-63-6
Farve Hvid
Fysisk form Pulver/faststof
Mængde 500 g
Molekylær formel H5NO4S
MDL nummer 51073
InChI nøgle BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [NH4+].OS([O-])(=O)=O
IUPAC navn ammoniumhydrogensulfat
Molekylvægt (g/mol) 115.10
Formel vægt 115.11g/mol
Emballage Plast pulver krukke