Få mere at vide
Ammoniumhydrogensulfat, 99%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10370734 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10370734 250 g Glasflaske 250g
10065073 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10370734 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389412500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-63-6
Molekylær formel H5NO4S
Molekylvægt (g/mol) 115.10
MDL nummer MFCD00051073
InChI nøgle BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
SMIL [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 350.0°C
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen sulfate
Smeltepunkt 147,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NH4HSO4
Merck Index 15, 497
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, acetone and, pyridine
IUPAC navn azanium;hydrogensulfat
Formel vægt 115.11
Procent renhed 99%
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding 0.01% max. (600°C)