Få mere at vide
Ammoniumhydrogensulfat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049480
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11322438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014485.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Ammoniumhydrogensulfat bruges som farmaceutiske mellemprodukter og kemiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-63-6
Molekylær formel H5NO4S
Molekylvægt (g/mol) 115.10
MDL nummer MFCD00051073
InChI nøgle BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
SMIL [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen sulfate
Smeltepunkt 146.9°C
Fysisk form Lump
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2506
Opløselighedsinformation Soluble in water (∽115.1mg/ml at 20°C). Insoluble in acetone,alcohol,and pyridine.
IUPAC navn azanium;hydrogensulfat
Formel vægt 115.1
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic