Få mere at vide
Ammoniumhydrogensulfat, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342438
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342438 500 g 500g
11322438 25 g 25g
11332438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014485.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7803-63-6 | H5NO4S | 115.10 g/mol
Ammoniumhydrogensulfat bruges som farmaceutiske mellemprodukter og kemiske reagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-63-6
Molekylær formel H5NO4S
Molekylvægt (g/mol) 115.10
MDL nummer MFCD00051073
InChI nøgle BIGPRXCJEDHCLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bisulfate, ammonium hydrogensulphate, sulfuric acid, monoammonium salt, unii-6218r7mbzb, sulfuric acid, ammonium salt 1:1, azanium hydrogen sulfate, ammonia sulfate, acmc-1bcew, ammonium hydrogen sulphate, nh4hso4
PubChem CID 24655
SMIL [NH4+].OS([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen sulfate
Smeltepunkt 146.9°C
Fysisk form Lump
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN2506
Opløselighedsinformation Soluble in water (∽115.1mg/ml at 20°C). Insoluble in acetone,alcohol,and pyridine.
IUPAC navn azanium;hydrogensulfat
Formel vægt 115.1
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic