Få mere at vide
Ammoniumhydrogenfosfat, tekniker, P{2}O{5} 53% min
Artikelnummer. 11341398
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341398 1 kg 1kg
11331398 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010301.A1
 Begrænset vare
På lager
Korrosionshæmmere i fermentering som flux til lodning af tin, kobber, messing og zink | CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132,06 g/mol
Ammoniumhydrogenphosphat bruges som gødning, som brandhæmmende middel, som gærnæringsstof ved vinfremstilling og bryggeri af mjød, som tilsætningsstof i nogle cigarettmærker, til rensning af sukker og til at kontrollere udfældning af alkaliopløselige og syreuopløselige kolloide farvestoffer på uld.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-28-0
Molekylær formel H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00010891
InChI nøgle MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMIL N.N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen phosphate
Smeltepunkt 155 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Merck Index 14,542
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand; Uopløselig i alkohol, acetone
IUPAC navn diazanium;hydrogenphosphat
Formel vægt 132.06
Grad Teknisk
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) P2O5 53% min.
Tæthed 1.619 g/mL