Få mere at vide
Ammoniumhydrogenfosfat, ACS, 98,0% min
Artikelnummer. 11387337
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387337 250 g 250g
11397337 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011597.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132,06 g/mol
Ammoniumhydrogenphosphat bruges almindeligvis som gødning. Det kan bruges som brandhæmmende middel til brandsikring af tekstiler, papir og træ. Det finder anvendelse i vegetabilske fibre, imprægnering af lampevæger, lodning af metaller, rensende sukker, i gærkulturer og korrosionshæmmere. Det bruges til behandling af karbonatsten, der anvendes i arkitektonisk, kulturarv og optiske materialer. Det bruges også som flusmiddel til lodning af kobber, tin og zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-28-0
Molekylær formel H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00010891
InChI nøgle MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC navn diazanium;hydrogenphosphat
SMIL N.N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen phosphate
Smeltepunkt 155°C (decomposition)
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 98% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in alcohol,acetone and liquid ammonia.
Formel vægt 132.06
Grad ACS
Tæthed 1.619