Få mere at vide
Ammoniumhydrogenphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det er almindeligt anvendt i gødning som planteføde såvel som et gærnæringsstof. Ammoniumphosphat dibasisk er blevet brugt til at fremstille multi-shell nanopartikler for at øge transfektionseffektiviteten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er almindeligt anvendt i gødning som planteføde såvel som et gærnæringsstof. Ammoniumphosphat dibasisk er blevet brugt til at fremstille multi-shell nanopartikler for at øge transfektionseffektiviteten.
Opløselighed
Opløselig i w
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hydrogen phosphate |
| Smeltepunkt | 155 °C (dekomponering) |
| CAS | 7783-28-0 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | H9N2O4P |
| Lineær formel | (NH4)2HPO4 |
| MDL nummer | MFCD00010891 |
| Merck Index | 14,542 |
| Synonym | diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Vis mere |