Få mere at vide
Ammoniumhydrogenfluorid, tek. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ammoniumhydrogenfluorid bruges som et kemisk reagens i analyse og et antiseptisk middel. Det bruges også i keramik, galvanisering, komponenter i glasætsemidler samt desinfektionsmiddel til fødevareforarbejdningsudstyr. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af flussyre fra hexafluorkiselsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 238 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hydrogen fluoride |
| Smeltepunkt | 120 °C til 122 °C |
| pH | 2 til 3 |
| Fysisk form | Flager |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1727 |
| Merck Index | 14,498 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. |
| Formel vægt | 57.04 |
| Show More |
Safety and Handling
- Ammonium hydrogen fluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride