Få mere at vide
Ammoniumhydrogenfluorid, 95%, resten hovedsageligt ammoniumfluorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324006
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11324006 100 g 100g
11334006 500 g 500g
11344006 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17237.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1341-49-7 | Molekylformel: F2H5N | Molekylvægt: 57,04 g/mol
Anvendt i en ny hydrotermisk syntese af komplekse fluorider NaHoF4 og NaEuF4 har disse interessante forbindelser fluoritstrukturen og er vigtige for faststoflasere såvel som for fotoluminescens og magnetiske egenskaber
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Anvendt i en ny hydrotermisk syntese af komplekse fluorider NaHoF4 og NaEuF4 har disse interessante forbindelser fluoritstrukturen og er vigtige for faststoflasere såvel som for fotoluminescens og magnetiske egenskaber
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærk
Hygroskopisk. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar den i kølige, tørre forhold i velforseglede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1341-49-7
Molekylær formel F2H5N
Molekylvægt (g/mol) 57.04
MDL nummer MFCD00012018
InChI nøgle KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammonium bifluoride
IUPAC navn amindihydrofluorid
SMIL N.F.F
Tekniske data
Kogepunkt 238 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen fluoride
Smeltepunkt 120 °C til 122 °C
pH 2 til 3
Mængde 100 g
Lugt Ammoniak-lignende
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter resten hovedsageligt ammoniumfluorid
Tæthed 1.5
Lineær formel (NH4)HF2
FN nummer UN1727
Merck Index 14,498
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 57.04
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydrogen fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride