Få mere at vide
Ammonium Hydrogen Difluoride, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10599560 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
3 kg
Pakningsstørrelse:
3kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10599560 3 kg 3kg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10599560 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/5240/63
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kogepunkt 230°C
Smeltepunkt 125°C
CAS 1341-49-7
Farve White
pH 3.5
Fysisk form Solid
Mængde 3 kg
Molekylær formel F2H5N
MDL nummer MFCD00012018
InChI nøgle KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.F.F
IUPAC navn ammonium hydrogen difluoride
Molekylvægt (g/mol) 57.04
Formel vægt 57.04g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 1 hPa at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydrogen difluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.