Tekniske data
| Kogepunkt | 230 °C |
| Smeltepunkt | 125 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 3.5 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 500 g |
| Formel vægt | 57,04 g/mol |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Damptryk | 1 hPa ved 20 °C |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium hydrogen difluoride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.