Få mere at vide
Ammoniumhydrogendifluorid, 95%, reagenskvalitet, Solstice
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% til generel laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Hydrogen Difluoride |
| Smeltepunkt | 125 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Polyflaske |
| Udseende | Krystaller eller flager |
| Tæthed | 1,500 g/cm3 ved 20 °C |
| Lineær formel | NH4HF2 |
| FN nummer | UN1727 |
| Formel vægt | 57,04 g/mol |
| Vis mere |