Få mere at vide
Ammoniumhydrogendifluorid, 95%, reagenskvalitet, Solstice
Artikelnummer. 15652240 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15652240 2.5 kg Poly flaske 2.5kg
15662240 25 g Polyflaske 25g
15672240 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15652240 Leverandør Fluka Leverandørnr. 2248202.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3430.00 DKK
    3162.81 DKK / 2.5kg
    Spare 267.19 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Reagenskvalitet, 95 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1341-49-7
Molekylær formel F2H5N
Molekylvægt (g/mol) 57.04
MDL nummer MFCD00012018
InChI nøgle KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn amindihydrofluorid
SMIL N.F.F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Hydrogen Difluoride
Smeltepunkt 125 °C
Farve Hvid
Mængde 2.5 kg
Lineær formel NH4HF2
FN nummer UN1727
Formel vægt 57,04 g/mol
Procent renhed 95%
Grad Reagens
Emballage Poly flaske
Udseende Krystaller eller flager
Tæthed 1,500 g/cm3 ved 20 °C