Få mere at vide
Ammoniumhydrogendifluorid, 95%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10358440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10358440 1 kg Plastflaske -
10296973 250 g Plastflaske 250g
10696612 5 kg Plast tromle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10358440 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208820010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.00 DKK
    1313.45 DKK / 1kg
    Spare 96.55 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1341-49-7
Molekylær formel F2H5N
Molekylvægt (g/mol) 57.04
MDL nummer MFCD00012018
InChI nøgle KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammonium bifluoride
IUPAC navn amindihydrofluorid
SMIL N.F.F
Tekniske data
Kogepunkt 230,0 °C
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen difluoride
Smeltepunkt 125,0 °C
Navn note Tech., 95%
Farve Hvid
Fysisk form Flager eller skæl
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel (NH4)HF2
Merck Index 15, 495
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 630 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: meget opløselige i varmt vand, opløselige i ethanol
Formel vægt 57.04
Procent renhed 95%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydrogen difluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.