Få mere at vide
Ammoniumhydrogendifluorid, 95%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10296973 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10296973 250 g Plastflaske 250g
10358440 1 kg Plastflaske -
10696612 5 kg Plast tromle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10296973 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 208822500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1341-49-7
Molekylær formel F2H5N
Molekylvægt (g/mol) 57.04
MDL nummer MFCD00012018
InChI nøgle KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammonium bifluoride
IUPAC navn amindihydrofluorid
SMIL N.F.F
Tekniske data
Kogepunkt 230.0°C
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen difluoride
Smeltepunkt 125.0°C
Navn note tech., 95%
Farve Hvid
Fysisk form Flakes or Scales
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel (NH4)HF2
Merck Index 15, 495
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 630 g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in hot water, soluble in ethanol
Formel vægt 57.04
Procent renhed 95%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydrogen difluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bifluoride