Få mere at vide
Ammonium Hydrogen Carbonate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10579370 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10579370 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10579370 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/5120/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 105°C
CAS 1066-33-7
Farve White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel CH5NO3
MDL nummer MFCD00012138
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.OC(O)=O
IUPAC navn carbonic acid amine
Molekylvægt (g/mol) 79.06
Formel vægt 79.06g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 67 hPa at 20°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.