Få mere at vide
Ammonium Hydrogen Carbonate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10795701 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10795701 250 g 250g
10141800 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10795701 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/5160/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ammonium Hydrogen Carbonate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-33-7
Molekylær formel CH5NO3
Molekylvægt (g/mol) 79.06
MDL nummer MFCD00012138
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn carbonic acid amine
SMIL N.OC(O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 105°C
Farve White
pH 8
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 79.06g/mol
Emballage Plastic powder jar
Damptryk 67 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P264-Vask grundigt efter brug.