Få mere at vide
Ammoniumhydrogencarbonat, 99,0%
Artikelnummer. 11327827
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327827 1 kg 1kg
11337827 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014249.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    355.98 DKK
    320.65 DKK / 1kg
    Spare 35.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346,86 g/mol
I kølebade, brandslukningsmidler, bagepulverformuleringer og ved fremstilling af keramik og pigmenter. Bruges også til kompostbehandling for at fremskynde nedbrydning. Ammoniumhydrogencarbonat bruges som reagens i kemiske industrier. Det er en aktiv komponent, der bruges til fremstilling af brandslukningsmidler, lægemidler, farvestoffer, pigmenter og gødning. Det finder anvendelse i plast-, keramik-, læder- og gummiindustrien. Det bruges også i kølebade, kalk- og gipsfjernende midler, hævemiddel til bagværk og et affedtningsmiddel til tekstiler. Desuden fungerer det som en buffer, der bruges til oprensning af kemikalier. Ud over dette er det involveret i gelfordøjelsen af proteiner ved trypsin og massespektrometrisk analyse af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • I kølebade, brandslukningsmidler, bagepulverformuleringer og ved fremstilling af keramik og pigmenter
  • Bruges også til kompostbehandling for at fremskynde nedbrydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-33-7
Molekylær formel CH5NO3
Molekylvægt (g/mol) 79.06
MDL nummer MFCD00012138
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC navn dizink(2+) diammoniumtricarbonat
SMIL N.OC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen carbonate
Smeltepunkt ∼60 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel (NH4)HCO3
Beilstein 4329606
Merck Index 14,497
Opløselighedsinformation Opløselig i koldt vand, men nedbrydes af varmt vand; Uopløselig i alkohol og acetone.
Formel vægt 79.06
Procent renhed 99.0%
Lugt Som ammoniak
Tæthed 1.586 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydrogen carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium bicarbonate