Få mere at vide
Ammoniumhydrogencarbonat, 98%
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Ammoniumbicarbonat er et almindeligt anvendt reagens til industrielle og forskningsmæssige procedurer. Det fungerer som en god buffer ved lyofilisering og matrixassisteret laserdesorption. Det bruges også til in-gel fordøjelse af proteiner med trypsin og i MALDI massespektrometrisk analyse af proteiner. Det bruges også til at fremstille andre ammoniumforbindelser, i fødevareforarbejdning og til andre formål. Ammoniumbicarbonat kan bruges til at studere biologiske buffere. Det bruges også i en undersøgelse, der viste, at ammoniumbicarbonatsalte, som kan regenereres ved hjælp af lavtemperatur spildvarme, også kan producere tilstrækkelig spænding til brintgasgenerering i en mikrobiel omvendt elektrodialyse-elektrolyseceller. Det er også blevet brugt i en undersøgelse, der udviklede en hurtig og følsom metode til samtidig bestemmelse af Sudan-farvestoffer i fødevareprøver ved hjælp af delvis fyldning af micellær elektrokinetisk kromatografi-massespektrometri.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hydrogen carbonate |
| Smeltepunkt | ∼60 °C (dekomponering) |
| Mængde | 2500 g |
| Lugt | Som ammoniak |
| Tæthed | 1.586 |
| Beilstein | 4329606 |
| Merck Index | 14,497 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (220 mg/ml ved 20 °C). Uopløseligt i alkohol, ethanol, benzen og acetone. |
| Formel vægt | 79.06 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium hydrogen carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, monoammonium salt