Få mere at vide
Ammoniumhydrogencarbonat, 98%
Artikelnummer. 11448497
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448497 500 g 500g
11458497 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18566.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1066-33-7 | C3H8N2O9Zn2 | 346,86 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Anvendelser
Ammoniumbicarbonat er et almindeligt anvendt reagens til industrielle og forskningsmæssige procedurer. Det fungerer som en god buffer ved lyofilisering og matrixassisteret laserdesorption. Det bruges også til in-gel fordøjelse af proteiner med trypsin og i MALDI massespektrometrisk analyse af proteiner. Det bruges også til at fremstille andre ammoniumforbindelser, i fødevareforarbejdning og til andre formål. Ammoniumbicarbonat kan bruges til at studere biologiske buffere. Det bruges også i en undersøgelse, der viste, at ammoniumbicarbonatsalte, som kan regenereres ved hjælp af lavtemperatur spildvarme, også kan producere tilstrækkelig spænding til brintgasgenerering i en mikrobiel omvendt elektrodialyse-elektrolyseceller. Det er også blevet brugt i en undersøgelse, der udviklede en hurtig og følsom metode til samtidig bestemmelse af Sudan-farvestoffer i fødevareprøver ved hjælp af delvis fyldning af micellær elektrokinetisk kromatografi-massespektrometri.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer og baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1066-33-7
Molekylær formel CH5NO3
Molekylvægt (g/mol) 79.06
MDL nummer MFCD00012138
InChI nøgle ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium bicarbonate, ammonium hydrogencarbonate, ammonium hydrogen carbonate, carbonic acid, monoammonium salt, monoammonium carbonate, ammonium acid carbonate, ammonium hydrogencarbonat, ammoniumbicarbonate, acid ammonium carbonate, ccris 7327
PubChem CID 14013
IUPAC navn dizink(2+) diammoniumtricarbonat
SMIL N.OC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen carbonate
Smeltepunkt ∼60 °C (dekomponering)
Mængde 500 g
Beilstein 4329606
Merck Index 14,497
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (220 mg/ml ved 20 °C). Uopløseligt i alkohol, ethanol, benzen og acetone.
Formel vægt 79.06
Procent renhed 98%
Lugt Som ammoniak
Tæthed 1.586
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydrogen carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, monoammonium salt