Få mere at vide
Ammoniumhexafluortitanat(IV), 99,99%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3777093 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 10432201
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16962-40-6 | H8F6N2Ti | 197.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16962-40-6
Molekylær formel H8F6N2Ti
Molekylvægt (g/mol) 197.97
MDL nummer MFCD00010888
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel (NH4)2TiF6
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 197.97
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.