Få mere at vide
Ammoniumhexafluortitanat(IV), 99,99%, (spormetalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10432201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432201 10 g Glasflaske 10g
10194160 50 g Glasflaske 50g
10677684 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10432201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194350100
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 16962-40-6 | H8F6N2Ti | 197.97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16962-40-6
Molekylær formel H8F6N2Ti
Molekylvægt (g/mol) 197.97
MDL nummer MFCD00010888
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel (NH4)2TiF6
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 197.97
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium hexafluorotitanate(IV)
Signalord
  • Advarsel
Riskkategorier
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faroangivelser
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Skyddsangivelse
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.