Få mere at vide
Ammoniumhexafluortitanat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11304898
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304898 25 g 25g
11314898 100 g 100g
11324898 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11304898 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043192.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16962-40-6 | (NH4)2TiF6
Ammoniumhexafluortitanat bruges som et anti-ætsende rengøringsmiddel. Det bruges også til fremstilling af keramik og glas. Yderligere bruges det til fremstilling af syntetiske ædelstene.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16962-40-6
Molekylær formel (NH4)2TiF6
MDL nummer MFCD00010888
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexafluorotitanate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 197.95
Procent renhed 99.99%