Learn More
Ammonium hexafluorosilicate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Product Code. 11364878
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
11364878 250 g 250g
11354878 10 g 10g
11344878 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11364878 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043184.30
 Restricted Item
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 16919-19-0 | F6H8N2Si | 178.153 g/mol
Ammonium hexafluorosilicate is used as a disinfectant and analytical reagent. It finds application in etching glass, metal casting, and electroplating. It is also employed as a wood preservative agent and mothproofing agent in textiles. It plays a useful application in soldering flux. It is also used to arrest caries treatment without discoloration on demineralized primary tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16919-19-0
Molecular Formula F6H8N2Si
Molecular Weight (g/mol) 178.153
MDL Number MFCD00010887
InChI Key ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
PubChem CID 28145
IUPAC Name diazanium;hexafluorosilicon(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Melting Point (decomposition)
Physical Form Crystalline
Quantity 250 g
UN Number UN2854
Merck Index 14,527
Solubility Information Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol and acetone.
Formula Weight 178.14
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Ammonium hexafluorosilicate
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.