Få mere at vide
Ammoniumhexafluorosilikat, 99,999 %, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10391230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10391230 250 g Glasflaske 250g
10352500 10 g Glasflaske 10g
10312550 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10391230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194002500
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 16919-19-0 | H8F6N2Si | 178,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16919-19-0
Molekylær formel H8F6N2Si
Molekylvægt (g/mol) 178.15
InChI nøgle ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
PubChem CID 28145
IUPAC navn diazanium;hexafluorsilicium(2-)
SMIL [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexafluorosilicate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Mængde 250 g
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.01
Analyseprocentområde 99.999%
Tæthed 2.0100g/mL
Lineær formel (NH4)2SiF6
Merck Index 15,524
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 18,6 g/100 ml (17 °C).
Formel vægt 178.15
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis