Ætsning af glas, i loddeflux | CAS: 16919-19-0 | F6H8N2Si | 178,153 g/mol
Ætseglas, i lodning fluxAmmoniumhexafluorosilikat anvendes som et desinfektionsmiddel og analytisk reagens. Det finder anvendelse i ætsning af glas, metalstøbning og galvanisering. Det bruges også som træbeskyttelsesmiddel og mølbeskyttelsesmiddel i tekstiler. Det finder også anvendelse i loddemiddel. Det bruges også til at standse cariesbehandling uden misfarvning på demineraliseret primær tandemalje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik.