Få mere at vide
Ammonium hexafluorosilicate, 98%
Artikelnummer. 11314799
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314799 250 g 250g
11304799 1 kg 1kg
11324799 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11314799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 069100.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Ætseglas, i loddemiddel
Ætseglas, i lodning fluxAmmoniumhexafluorosilikat anvendes som et desinfektionsmiddel og analytisk reagens. Det finder anvendelse i ætsning af glas, metalstøbning og galvanisering. Det bruges også som træbeskyttelsesmiddel og mølbeskyttelsesmiddel i tekstiler. Det finder også anvendelse i loddemiddel. Det bruges også til at standse cariesbehandling uden misfarvning på demineraliseret primær tandemalje.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16919-19-0
Molekylær formel F6H8N2Si
Molekylvægt (g/mol) 178.153
MDL nummer MFCD00010887
InChI nøgle ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
PubChem CID 28145
IUPAC navn diazanium;hexafluorsilicium(2-)
SMIL [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexafluorosilicate
Smeltepunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
FN nummer UN2854
Merck Index 14,527
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water; Insoluble in alcohol and acetone.
Formel vægt 178.14
Procent renhed 98%