Få mere at vide
Ammoniumhexafluorfosfat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Hexafluorophosphate |
| CAS | 16941-11-0 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylær formel | F6H4NP |
| Synonym | Hexafluoro-phosphate(1-) Ammonium, Ammonium Hexafluorophosphate, Ammonium Hexafluorophosphate(1-), NSC 403554, NSC 407930 |
| InChI formel | InChI=1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1 |
| SMIL | [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F |
| IUPAC navn | azanium; hexafluorfosfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 163 |
| Formel vægt | 162.9986 |