Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hexafluorophosphate |
| Smeltepunkt | 198 °C |
| Navn note | 99.5% |
| Farve | Hvid til beige |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver eller nåle |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.18 |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Tæthed | 2.1800g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ammonium hexafluorophosphate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.