Få mere at vide
Ammoniumhexafluorphosphat, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10312523 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10312523 5 g Plastflaske 5g
10032730 25 g Plastflaske 25g
10616062 100 g Plastflaske 100g
10287403 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10312523 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202320050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16941-11-0 | H4F6NP | 163 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16941-11-0
Molekylær formel H4F6NP
Molekylvægt (g/mol) 163
MDL nummer MFCD00064642
InChI nøgle NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
IUPAC navn azanium;hexafluorphosphat
SMIL [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 198°C
Navn note 99.5%
Farve Hvid til beige
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel NH4PF6
Merck Index 15, 523
Opløselighedsinformation Solubility in water: 74.8g/100mL (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,methanol,ethanol and methyl,acetate
Formel vægt 163
Procent renhed 99%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.18
Tæthed 2.1800g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.