Få mere at vide
Ammoniumhexafluorphosphat, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337167
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337167 100 g 100g
11327167 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011495.22
Request Bulk or Custom Format
Ammoniumhexafluorphosphat, 99,5 %, Alfa Aesar , Mængde: 100g, CAS: 16941-11-0, Smeltepunkt: 198 grader C, Molekylformel: F6H4NP, Molekylvægt: 163.003
Ammoniumhexafluorphosphat bruges som konserveringsmiddel. Det bruges som udgangsmateriale til fremstilling af andre hexafluorphosphater. Yderligere bruges det til syntese af organometalliske forbindelser, især rhodiciniumhexafluorphosphat, som har en inert og ikke-koordinerende modion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16941-11-0
Molekylær formel F6H4NP
Molekylvægt (g/mol) 163.003
MDL nummer MFCD00064642
InChI nøgle NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
PubChem CID 9793912
IUPAC navn azanium;hexafluorphosphat
SMIL [NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hexafluorophosphate
Smeltepunkt 198°C
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.5%
Opløselighedsinformation Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone,methanol,ethanol,methyl acetate.Soluble in water.
Formel vægt 163
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.180 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hexafluorophosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hexafluorophosphate